Läs mer
Kaliumjodidkoncentrat, Honeywell™
Produktkod. 15675220 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15675220
Brand: Honeywell-Fluka 381101EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för 1L standardlösning, 0,1 M KI
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium iodide concentrate
CAS 7681-11-0
Kvantitet 1 Pc.
Molekylformel IK
Linjär formel KI
MDL-nummer MFCD00011405
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[I-]
IUPAC-namn kalium;jodid
Molekylvikt (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formel vikt 166g/mol