Läs mer
Kaliumjodid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10132060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10132060 1 kg 1kg
11468772 100 g 100g
10766491 250 g 250g
10489180 500 g 500g
10409570 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10132060 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5840/60
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7681-11-0 | Molekylformel: IK | Molekylvikt: 166,003 g/mol
Kaliumjodid, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer 11405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1330 °C
Smältpunkt 680 °C
Färg Vitt
pH 6 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mmHg 745
Formel vikt 166 g/mol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kaliumjodid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.