Description
Kaliumjodid, Extra Pure, SLR
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 1330°C |
| Smältpunkt | 680 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 6 till 8 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 166g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Ångtryck | 1mmHg 745 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Kaliumjodid
- Fara
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.