Läs mer
Kaliumjodid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073435 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
5kg
Produktkod. 11468772
Brand: Fisher Chemical P/5840/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kaliumjodid, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer 11405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1330°C
Smältpunkt 680 °C
Färg Vitt
pH 6 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Formel vikt 166g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Ångtryck 1mmHg 745