Läs mer
Kaliumjodid, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av Ph. Eur. BP, USP 99,0-100,5 % (beräknat till den torkade substansen), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1kg
250g
25kg
50kg
5kg
Paket med 6
Descripción
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Potassium Iodide |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | KI |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 166g/mol |
| Procent renhet | 99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Kvalitet | puriss. |
| Förpackning | Plastflaska |
| Ångtryck | 1mmHg (745°C) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido