Läs mer
Kaliumjodid, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15643000 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
50kg
5kg
Paket med 4
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15643000 250 g 250g
15623000 100 g 100g
15663000 500 g 500g
15693000 6 x 100 g Paket med 6
15633000 1 kg 1kg
15613010 6 x 250 g Paket med 6
15623010 6 x 500 g Paket med 6
15683000 5 kg 5kg
15603010 6 x 1 kg Paket med 6
15653000 4 x 5 kg Paket med 4
15673000 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15643000 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 30315250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer MFCD00011405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Iodide
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 250 g
Linjär formel KI
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 166g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa
Ångtryck 1mmHg (745°C)
Produktbeteckning
  • Potassium iodide