Läs mer
Kaliumjodid, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Potassium Iodide |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | KI |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 166 g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
| Ångtryck | 1 mmHg (745 °C) |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium iodide
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide