Läs mer
Kaliumjodid, ReagentPlus™, Solstice
Produktkod. 15601810
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15601810 500 g 500g
15691800 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15601810 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 207969500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
MDL-nummer MFCD00011405
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Iodide
Kvantitet 500 g
Linjär formel KI
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Formel vikt 166 g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Ångtryck 1 mmHg (745 °C)