Läs mer
Kaliumjodid, 10 % lösning, Chem-Lab
Produktkod. 11945049
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11945049 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11945049 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.1126.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Används vid jodisolering, vid redoxtitrering och som jodidkälla vid organisk syntes. Kaliumjodid, 10 % lösning, Chem-Lab är en lösning på 100g KI per liter som används i laboratorieapplikationer (TMAR).
Kaliumjodid är en jonförening som har använts som läkemedel (särskilt som svar på exponering för radioaktivt jod). Det är ett milt reduktionsmedel som lätt oxideras. Det används i jodisolering, i redoxtitrering och som en källa till jodid i organisk syntes. Det kan också fungera som en nukleofil katalysator för alkylering av alkylklorider, -bromider eller -mesylater.
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0 , 7732-18-5
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kvantitet 1 L
Formel vikt 166,01 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10%
Densitet 1.07g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodide 10% solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide