Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Iodide |
| CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Molekylformel | IK |
| Synonym | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| InChI-nyckel | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [K+].[I-] |
| IUPAC-namn | kaliumjodid |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.00 |
| PubChem CID | 4875 |
| Visa mer |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium iodide 1.000M (1N). Volumetric solution
- Fara
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H372-Orsakar organskador.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide