Läs mer
Macherey-Nagel™ Kaliumjodidstärkelse kvalitativt testpapper
Produktkod. 10358121 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Formatera:
Remsa
Rulle
Mått (L x B):
50 mx 7 mm
70 x 20 mm
Testmetod:
Doppa
Fläcktest
Förpackningsstorlek:
5m
Paket med 200
Produktkod. 10358121
Brand: Macherey-Nagel™ 90758
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåter snabb och enkel upptäckt av starka oxidationsmedel som nitrit och fritt klor. Macherey-Nagel™ Kaliumjodidstärkelse kvalitativt testpapper används också för att kontrollera diazotiseringsreaktioner. Kaliumjodidstärkelsepapper finns i två format: 5 m rulle eller 70 x 20 mm testremsor.
Nitrit eller fritt klor oxiderar kaliumjodid för att bilda elementärt jod. Joden reagerar med stärkelse till ett blåviolett komplex. För att upptäcka gasformiga oxidationsmedel fuktas papperet med destillerat vatten och exponeras sedan för gasen i fråga. MN erbjuder två olika versioner av kaliumjodidstärkelsepapper:
  • 816 N testpappersrulle (5m x 7mm): Välj önskad testpapperslängd helt enkelt genom att riva papperet; speciellt lämpad för att doppas i lösningar
  • 616 T testpappersremsor (2 x 7 cm): Praktiska individuella papper är särskilt bekväma för punkttester; 200 remsor per tub
Specifikationer
Färgindikator Vit till blå/violett
Formatera Remsa
För användning med (applikation) Bestämning av nitrit och fritt klor
Kvantitet 200 pack
Räckvidd Känslighetsgräns: 1 mg/L NO 2 / Fri Cl 2
Testmetod Fläcktest
Testtid Omedelbar
Typ Kvalitativt testpapper
Mått (L x B) 70 x 20 mm
Längd (metrisk) 70 mm
Bredd (metrisk) 20 mm