Läs mer
Macherey-Nagel™ Kaliumjodidstärkelse kvalitativt testpapper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Formatera:
Remsa
Rulle
Mått (L x B):
50 mx 7 mm
70 x 20 mm
Testmetod:
Doppa
Fläcktest
Förpackningsstorlek:
5m
Paket med 200
Beskrivning
Nitrit eller fritt klor oxiderar kaliumjodid för att bilda elementärt jod. Joden reagerar med stärkelse till ett blåviolett komplex. För att upptäcka gasformiga oxidationsmedel fuktas papperet med destillerat vatten och exponeras sedan för gasen i fråga. MN erbjuder två olika versioner av kaliumjodidstärkelsepapper:
- 816 N testpappersrulle (5m x 7mm): Välj önskad testpapperslängd helt enkelt genom att riva papperet; speciellt lämpad för att doppas i lösningar
- 616 T testpappersremsor (2 x 7 cm): Praktiska individuella papper är särskilt bekväma för punkttester; 200 remsor per tub
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Vit till blå/violett |
| Formatera | Rulle |
| För användning med (applikation) | Bestämning av nitrit och fritt klor |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Räckvidd | Känslighetsgräns: 1 mg/L NO 2 / Fri –Cl 2 |
| Testmetod | Doppa |
| Testtid | Omedelbar |
| Typ | Kvalitativt testpapper |
| Mått (L x B) | 50 mx 7 mm |
| Längd (metrisk) | 5 m |
| Visa mer |