Läs mer
Macherey-Nagel™ Kaliumjodidstärkelsepapper
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
75 x 10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Betyg MN 816 N
- Normal känslighet
- Fläcktesta genom att applicera droppar
- Används även för att kontrollera diazotiseringsreaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Remsa |
| Kvantitet | 100 pack |
| Typ | Kaliumjodidstärkelsepapper |
| Mått (L x B) | 75 x 10 mm |