Läs mer
Potassium Iodide, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1325°C/1013 hPa |
| Kemiskt namn eller material | Potassium Iodide |
| Smältpunkt | 681°C (lit.) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | KI |
| MDL-nummer | MFCD00011405 |
| Molekylvikt (g/mol) | 166 |
| Kvalitet | Research |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Kaliumjodid för analys EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.