Läs mer
Potassium Iodide, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15663060 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15663060 100 g Poly bottle 100g
1 options
Produktkod. 15663060 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 30533100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 1323°C (1013hPa)
Kemiskt namn eller material Potassium Iodide
Smältpunkt 681°C
CAS 7681-11-0
Färg Colorless
pH 6.0 to 9.0 (at 20°C)
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 100 g
Molekylformel IK
Linjär formel KI
MDL-nummer MFCD00011405
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[I-]
IUPAC-namn potassium;iodide
Molekylvikt (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formel vikt 166g/mol
Procent renhet ≥99.999% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Ångtryck 1mmHg (745°C)
Densitet ∽3.12g/cu.cm at 20°C