Läs mer
Kaliumjodid, ultratorr, 99,998 % (metallbas)
Beskrivning
Kaliumjodid är ett enkelt jodidsalt som används som ett fluorescensdämpande medel. Det används i fotografering och som ett analytiskt reagens. Det används för att behandla överaktiv sköldkörtel och skydda sköldkörteln från effekterna av strålning från inhalerat eller svalt radioaktivt jod. Det används som ett näringstillskott för att förhindra struma och annan jodbrist i människokroppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1330 °C |
| Kemiskt namn eller material | Potassium iodide |
| Smältpunkt | 681 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 5 g |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.677 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Utseende | Vita pärlor |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.