Läs mer
Kaliumjodid USP/FCC-pulver, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15507894
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
POLYSTORMOR
Poly
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15507894 2.5 kg Poly 2.5kg
15597884 500 g POLYSTORMOR 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15507894 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 111505
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn potassium;iodide
LEDER [K+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Iodide
Fysisk form Powder
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 166
Kvalitet FCC/USP
Förpackning Poly