missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kaliumjodid USP/FCC-pulver, Macron Fine Chemicals™

Produktkod. 15597884
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
POLYSTORMOR
Poly
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15597884

Brand: Avantor Macron 111504

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 7681-11-0
Molekylformel IK
Molekylvikt (g/mol) 166.003
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-namn kalium;jodid
LEDER [K+].[I-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Potassium Iodide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Formel vikt 166
Kvalitet FCC/USP
Förpackning POLYSTORMOR
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Potassium iodide
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.