Läs mer
Kaliumjodid (vitt, friflytande granulat), Fisher BioReagents
Produktkod. 10658393
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10658393 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 10658393 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP367500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7681-11-0 | IK | 166,003 g/mol
Poly flaska; 500 g
Detta kaliumsalt används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1330 °C
Kemiskt namn eller material Potassium Iodide
Smältpunkt 680 °C
CAS 7681-11-0
Färg Vitt
pH 6 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Identifiering Godkännandetest
Förlust vid torkning 0,2% max.
Förpackning Poly flaska
Ångtryck 1 mmHg vid 745 °C
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Molekylformel IK
Merck Index 15, 7764
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[I-]
IUPAC-namn kalium;jodid
Molekylvikt (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formel vikt 166
Procent renhet ≥99.0%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.