Läs mer
Kaliumjodobismutat EU Farmakopén, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mL |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1070600 |
| Kvalitet | Eu. Ph. |
| Förpackning | Flaska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium iodobismuthate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1070600 (RP 174)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H372-Orsakar organskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetic acid, potassium iodide