Beskrivning
Reagecon Potassium Iodobismuthate Solution är en stabil produkt med hög renhet som utvecklats och testats för tillämpningar i Europeiska farmakopén (EP), inklusive identifieringsreaktioner av joner och funktionella grupper (2.3.1) och som reagens vid utförandet av tester som beskrivs i flera EP-monografier.
- Detta Reagecon EP-reagens är exakt, stabilt och reproducerbart
- Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) under produktens hållbarhetstid
- Förpackad i en bärnstensfärgad glasflaska för skydd mot ljus
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 41944-01-8 |
| Färg | Rödbrun |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |
| Molekylformel | BiI7K4 |
| UN-nummer | 2790 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1253.7 |
| Kvalitet | Eur Ph. |
| Förpackning | Winchesterflaska i bärnstensfärgad glas |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- POTASSIUM IODOBISMUTHATE SOLUTION
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
- MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, BismuthSubnitrate Bismuthhydroxide nitrate oxide