Läs mer
Kalium ISE standardlösning, Mettler Toledo™
Produktkod. 11987521
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11987521 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11987521 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51344777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 SEK
    1321.40 SEK / 500ml
    Save 223.60 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Beskrivning ISE-standard K 1000 mg/L, 500 ml
Förpackning 500 mL
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL