Läs mer
Potassium Isobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Isobutyrate |
| CAS | 19455-20-0 |
| Molekylformel | C4 H7 O2 . K |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Propanoic acid','2-methyl-','potassium salt (1:1) (ACI), Isobutyric acid','potassium salt (8CI), Propanoic acid','2-methyl-','potassium salt (9CI), Potassium 2-methylpropanoate, Potassium isobutyrate, 2-Methylpropanoic acid potassium salt, Isobutyric acid potassium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2.K/c1-3(2)4(5)6;/h3H,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].CC(C)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | potassium;2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.195 |
| Formel vikt | 126.008 |