Läs mer
Potassium isopropoxide, 99% (metals basis), 5% w/v in isopropanol
Produktkod. 11303538
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303538 25 mL 25ml
11313538 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039162.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6831-82-9 | C3H7KO | 98.186 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier. De används i många olika tillämpningar som färgämnen och aromkemikalier. De används vid tillverkning av tvättmedel och biodiesel. De fungerar också som katalysatorer vid polymerisation och isomeriseringar. Andra användningar inkluderar användning för bildning av etrar. Fungerar också som en måttligt stark bas för deprotonering och baskatalyserade reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6831-82-9
Molekylformel C3H7KO
Molekylvikt (g/mol) 98.186
MDL-nummer MFCD00210641
InChI-nyckel WQKGAJDYBZOFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium isopropoxide, potassium propan-2-olate, koipr, potassium isopropoxide w/v in isopropanol, potassium isopropoxide w/v in 2-propanol trace metals basis 25ml
PubChem CID 23663646
IUPAC-namn kalium;propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium isopropoxide
Färg Färglös till gul
Flampunkt 12°C (54°F)
Odör Alcohol-like
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel KOCH(CH3)2
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3274
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation It is soluble in isopropanol and some ethers. Insoluble in water.
Formel vikt 98.19
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in isopropanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.