Läs mer
Kalium L-tartrat hemihydrat, 99 %
Produktkod. 11421948
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421948 250 g 250g
11411948 1000 g 1000g
11431948 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14556.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474,58 g/mol
Kalium L-tartrat hemihydrat är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalium L-tartrat hemihydrat är en viktig organisk mellanprodukt. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6100-19-2
Molekylformel C8H14K4O13
Molekylvikt (g/mol) 474.58
MDL-nummer MFCD00150136,MFCD00150136
InChI-nyckel DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym potassium tartrate dibasic hemihydrate
PubChem CID 131855961
LEDER O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium L-tartrate hemihydrate
Smältpunkt 155 °C (i -H2O)
Densitet 1.98
Kokpunkt 200 °C till 220 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 6119985
Merck Index 14,7677
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra;kalium;hydrat
Formel vikt 235,29 (226,27 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.