Läs mer
Oxoid UK Potassium Lactate 50% 10x1mL 10 vials
Produktkod. 10484023
Change view
Potassium Lactate 50% 10x1mL 10 vials
Produktkod.
10484023 Potassium Lactate 50% 10x1mL 10 vials
1 options
Produktkod. 10484023 Leverantör Oxoid UK Leverantörsnummer SR0037H
 Begränsad artikel
I lager
A solution for addtion to culture media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Ursprungsland Storbritannien
Formatera Låda
Medietyp Supplement
Produkttyp Medietillägg
För användning med (applikation) Additive for Culture Media
Förpackningstyp 10 x 1 mL
Kvantitet 10/Pk.