Läs mer
Mettler Toledo™ DX Serie ISE Half-Cell Membran Kit: DX239-K+
Produktkod. 10688562
Change view
pH-intervall:
2 till 12
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10688562 2 till 12 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10688562 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7570.00 SEK
    6448.77 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1121.23 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Innehåller
Membran, elektrolytlösning, en identifieringsring (ID-ring) och en adapterhylsa som passar alla Mettler Toledo titreringsstativ
För kalium ISE.
Montera membranet på skaftet på din ISE-halvcell och du har en ny ISE!
  • Mätjon: K+
  • Mätområde: 1 till 1 x 10 -6 mol/L
  • Temperaturområde: 0° till 50 °C
  • Optimalt pH-område: 2 till 12
  • Typ av membran: Polymer
  • Skaftmaterial: POM/PVC
  • Elektrolyt för referenselektrod: 2 mol/L MgSO 4
  • ISA-lösning: 0,5 mol/L MgSO4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kaliummembransats
Typ av fyllningslösning 0,5 mol/L MgSO4 (ISA)
För användning med (applikation) I guld Kalium ISE
Material Membran: Polymer; Axel: POM/PVC
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
pH-intervall 2 till 12
Koncentration Mätområde 1 till 1 x 10-6 mol/L