Läs mer
Kalium (meta) period,≥ 99,8 % (torkat material, RT), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15615980
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15615980 500 g Glasflaska 500g
15605980 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15615980 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 60450500G
Request Bulk or Custom Format
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,8 % (torkat material, RT)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-21-8
Molekylformel IKO4
Molekylvikt (g/mol) 229.999
MDL-nummer MFCD00011407
InChI-nyckel FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
PubChem CID 516896
IUPAC-namn kalium; periodat
LEDER [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium (meta)periodate
Kvantitet 500 g
Linjär formel KIO4
UN-nummer UN1479
Formel vikt 230g/mol
Procent renhet ≥99.8% (dried material, RT)