Läs mer
Potassium Metabisulfite (2:1), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Metabisulfite (2:1) |
| CAS | 16731-55-8 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | K2O5S2 |
| Synonym | Disulfurous Acid Dipotassium Salt, Potassium Pyrosulfite, Pyrosulfurous Acid Dipotassium Salt, Dipotassium Disulfite, Dipotassium Metabisulfite, Dipotassium Pyrosulfite, E 224, Kadifit, Potassium Disulfite (K2S2O5), Potassium Metabisulfite, Potassium Metabisulfite (K2S2O5), Potassium Pyrosulfite (K2S2O5) |
| InChI formel | InChI=1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2 |
| LEDER | O=S(S(=O)(O[K])=O)O[K] |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.32 |
| Formel vikt | 221.8461 |