Läs mer
Potassium metabisulfite, 95+%
Produktkod. 11334958
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334958 2 kg 2kg
11324958 100 g 100g
11314958 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043908.A3
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
Den fungerar som en komponent av vissa fotografiska framkallare och dess lösning används vid fotografisk fixering inom textilindustrin för färgning och bomullstryck. Det används för att fälla ut guld från lösning i aqua regia.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16731-55-8
Molekylformel K2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 222.31
MDL-nummer MFCD00167605
InChI-nyckel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC-namn dikaliumsulfinatsulfonat
LEDER [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Potassium metabisulfite
Smältpunkt 190°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 kg
Analysprocentintervall >99%
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 222.32
Odör Pungent
Känslighet Air Sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.