Läs mer
Kaliummetabisulfit, 97%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10722792 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10722792 25 g Glasflaska 25g
10229560 500 g Glasflaska 500g
10320354 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722792 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 418270250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16731-55-8
Molekylformel K2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 222.31
MDL-nummer MFCD00167605
InChI-nyckel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC-namn dikaliumsulfinatsulfonat
LEDER [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium metabisulfite
Smältpunkt 150.0°C
Namnnotering 97%
Färg Vitt till gult
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 96% min. (Iodimetry)
Linjär formel K2S2O5
Merck Index 15, 7766
Löslighetsinformation Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol
Formel vikt 222.33
Procent renhet 97%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium metabisulfite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.