Läs mer
Potassium Metabisulfite, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10244110 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10244110 500 g 500g
10588440 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10244110 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5960/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Potassium Metabisulfite, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16731-55-8
Molekylformel K2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 222.31
MDL-nummer MFCD00167605
InChI-nyckel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC-namn dipotassium sulfinatosulfonate
LEDER [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 150°C
Färg White
pH 3.5 to 4.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 222.33g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium metabisulfite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.