Läs mer
Potassium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10429760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10429760 1 kg 1kg
10508260 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10429760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/5920/60
Request Bulk or Custom Format
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Potassium Metabisulfite, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16731-55-8
Molekylformel K2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 222.31
MDL-nummer MFCD00167605
InChI-nyckel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC-namn dipotassium sulfinatosulfonate
LEDER [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 150°C
Färg White
pH 3.5 to 4.5
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 222.33g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium metabisulfite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.