Läs mer
Kaliummetabisulfit NF/FCC granulär, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15558384
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15558384 2.5 kg Poly 2.5kg
1 options
Produktkod. 15558384 Leverantör Avantor Macron Leverantörsnummer 700006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Metabisulfite
CAS 16731-55-8
Fysisk form Granulat
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel K2O5S2
MDL-nummer MFCD00167605
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
InChI-nyckel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn dikaliumsulfinatsulfonat
Molekylvikt (g/mol) 222.31
PubChem CID 28019
Formel vikt 222.33
Kvalitet FCC/NF
Förpackning Poly
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • di-Potassium disulphite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Potassium disulphite