Läs mer
Potassium Metal In Liquid Paraffin, Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 11498752 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Produktkod. 11498752
Brand: Fisher Chemical P/3720/45
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7740-09-7
Molekylformel K
MDL-nummer 133776
Specifikationer
Kokpunkt 770°C
Smältpunkt 63°C
Färg Gray
Fysisk form Solid
Kvantitet 10 g
Formel vikt 39.1g/mol
Förpackning Plastic container
Ångtryck 133mbar 171