Läs mer
Kaliummetavanadat, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398298
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398298 25 g 25g
11308308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039501.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13769-43-2 | KO3V | 138.04 g/mol
Används som korrosionsinhibitorer och anti-kalkmedel. Används i stor utsträckning inom kemiska gödselindustrier, glas- och keramiska industrier, läkemedelsindustrier. Används även i processen för pigmentproduktion för plast, emalj, keramik. Används för industriell gasavsvavling och H2S adsorption och eliminering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13769-43-2
Molekylformel KO3V
Molekylvikt (g/mol) 138.04
MDL-nummer MFCD00050038
InChI-nyckel BQFYGYJPBUKISI-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium metavanadate, potassium vanadate, potassium m-vanadate, potassium trioxovanadate, potassium vanadium trioxide, unii-0s0516d6vi, vanadate vo31-, potassium, vanadic acid, potassium salt, potassium vanadate v kvo3 6ci,7ci, potassium dioxidovanadium 1+
PubChem CID 4571336
IUPAC-namn kalium;oxido(dioxo)vanadin
LEDER [K+].[O-][V](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium metavanadate
Smältpunkt 520°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN2864
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 138.04
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.