Läs mer
Kaliummetansulfonat, 99 %
Produktkod. 11348308
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348308 100 g 100g
11338308 25 g 25g
11358308 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039505.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 2386-56-3 | CH3KO3S | 134,19 g/mol
Används inom farmaceutisk, kemisk och biologisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2386-56-3
Molekylformel CH3KO3S
Molekylvikt (g/mol) 134.19
MDL-nummer MFCD00070544
InChI-nyckel XWIJIXWOZCRYEL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium methanesulfonate, methanesulfonic acid, potassium salt, potassium mesylate, potassium methylsulfonate, potassium methyl sulfonate, potassium methanesulphonate, unii-s99ib3em17, methanesulfonic acid potassium salt, methanesulfonic acid,potassium salt 1:1, methanesulfonic acid, potassium salt 1:1
PubChem CID 23666501
IUPAC-namn kalium;metansulfonat
LEDER CS(=O)(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium methanesulfonate
Färg Vitt
Odör Luktfritt
Linjär formel KCH3SO3
Kvantitet 100 g
Beilstein 3914899
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 134.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder or Lumps
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.