Specifications
| CAS | 865-33-8 |
| Molekylformel | CH3KO |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok, rntqddwhl@ |
| InChI-nyckel | BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N |
| Molekylvikt (g/mol) | 70.13 |
| PubChem CID | 23664618 |
Safety and Handling
Product Identifier
- 0.1N POTASSIUM METHOXIDE IN METHANOL
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: METHANOL