Läs mer
Potassium methoxide, 90+%
Produktkod. 11347847
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347847 50 g 50g
11337847 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014261.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 865-33-8 | CH3KO | 70.132 g/mol
Kaliummetoxid används som en kemisk mellanprodukt. Det används också i produktion av biodiesel och i bränsletillsatser. Den fungerar som en katalysator för framställning av metylformiat och en alkalisk katalysator för dimetylformamid. Vidare används det som mångsidiga reagens i kemiska reaktioner såsom kondensation, förestring, alkoxylering och företring, Claisen-kondensation, Wolf-Kishner-reduktion och Stobbe-reaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 865-33-8
Molekylformel CH3KO
Molekylvikt (g/mol) 70.132
MDL-nummer MFCD00012416
InChI-nyckel BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok
PubChem CID 23664618
IUPAC-namn kalium;metanolat
LEDER C[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium methoxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall >90%
Löslighetsinformation Soluble in methanol and ethanol.
Formel vikt 70.14
Känslighet Air and moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium methoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P235-Förvaras svalt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P420-Förvaras åtskilt från andra material.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol, potassiumsalt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.