Läs mer
Kaliummetoxid, ren, 0,1N lösning i toluen/metanol, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium methoxide |
| Namnnotering | Pure, 0.1N solution in toluene/methanol |
| CAS | 865-33-8, 67-56-1, 108-88-3 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Molekylformel | CH3KO |
| Linjär formel | CH3OK |
| MDL-nummer | MFCD00012416 |
| Flampunkt | 7°C |
| Synonym | potassium methoxide, potassium methylate, potassium methanolate, methanol, potassium salt, unii-45myq0gwgb, 45myq0gwgb, potassiummethoxide, methanol, potassium salt 1:1, kome, meok |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: may decompose |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Potassium methoxide, 0.1N solution in toluene / methanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.