Läs mer
Potassium Methyl Sulfate, MP Biomedicals™
Produktkod. 17940711 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
17940711 10 g
1 options
Produktkod. 17940711 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521548110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Potassium Methyl Sulfate, White Crystalline Powder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 562-54-9
Smältpunkt 217°C to 227°C
Färg Vitt
Molekylformel CH3KO4S
MDL-nummer MFCD00040472
Kvantitet 10 g
Beilstein 3710745
Synonym Methylsulfuric acid potassium salt, Methyl sulfate potassium salt
InChI-nyckel WBGWGHYJIFOATF-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].COS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn kaliummetylsulfat
Molekylvikt (g/mol) 150.19
Procent renhet 0.997
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium Methyl Sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Methyl Sulfate