Läs mer
Potassium molybdenum oxide, 95%
Produktkod. 11488630
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488630 500 g 500g
11478630 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488630 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 048112.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-49-6 | K2MoO4 | 238.14 g/mol
Används som organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-49-6
Molekylformel K2MoO4
Molekylvikt (g/mol) 238.14
MDL-nummer MFCD00011370
InChI-nyckel NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
PubChem CID 6093816
IUPAC-namn dikalium;dioxid(dioxo)molybden
LEDER [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium molybdenum oxide
Smältpunkt 919°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,7647
Löslighetsinformation Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formel vikt 238.14
Procent renhet 95%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.3 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.