Läs mer
Potassium molybdenum oxide, anhydrous, 99.8% (metals basis)
Produktkod. p-4782083
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11328127
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022898.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13446-49-6 | K2MoO4 | 238.14 g/mol
Kaliummolybdenoxid som används i kemisk forskning, Kemikalier, farmaceutisk forskning, farmaceutiska intermediärer reagenser, Laboratoriekemikalier, Tillverkning av ämnen. Och det är ett viktigt råmaterial och intermediärer som används i organisk syntes, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-49-6
Molekylformel K2MoO4
Molekylvikt (g/mol) 238.14
MDL-nummer MFCD00011370
InChI-nyckel NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium molybdenum oxide, dipotassium dioxido dioxo molybdenum, dipotassium ion molybdate, 2k.moo4, potassium molybdenum oxide, anhydrous
PubChem CID 6093816
LEDER [K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium molybdenum oxide, anhydrous
Smältpunkt 919°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn dikaliumdioxomolybdenumbis(olat)
Formel vikt 238.14
Odör Odorless
Utseende White powder
Densitet 2.3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.