Läs mer
Kaliumnitratlösning, 10 %, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
Glasskiktet och referensövergångarna för pH-elektroder måste hållas fuktiga när de inte används för att förbli funktionsdugliga och fungera på optimala nivåer. Kaliumklorid kan inte användas med media som innehåller Hg ++ , Cu ++ , Ag + eller Pb ++ joner, eftersom de bildar olösliga fällningar med Cl– som kommer att blockera membranet. Kaliumnitrat är en dubbelkopplingsbrygglösning som kan användas i detta fall.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kaliumnitrat |
| CAS | 7757-79-1 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 10% w/v |
| För användning med (utrustning) | Dubbla kopplings pH-elektroder |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Molekylformel | KNO3 |
| MDL-nummer | MFCD00011409 |
| Löslighetsinformation | Blandbar i vatten |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ELECTRODE FILLING SOLUTION 10% POTASSIUM NITRATE
- Fara
- Oxiderande vätskor Kategorija 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium nitrate