Läs mer
Potassium nitrate, 99.994% (metals basis), Thermo Scientific™
1330.00 SEK - 4325.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Molekylformel | KNO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.102 |
| MDL-nummer | MFCD00011409 |
| InChI-nyckel | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
| PubChem CID | 24434 |
| ChEBI | CHEBI:63043 |
| IUPAC-namn | potassium;nitrate |
| LEDER | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11331618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011008.14 |
25g |
1330.00 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11321618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011008.22 |
100g |
4325.00 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| CHEBI:63043 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Specifikationer
| Potassium nitrate | |
| (metals basis) | |
| MFCD00011409 | |
| 14,7648 | |
| Freely soluble in water. Slightly soluble in ethanol. | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
| 101.102 | |
| CHEBI:63043 | |
| 99.994% | |
| Hygroscopic |
| 7757-79-1 | |
| KNO3 | |
| UN1486 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium;nitrate | |
| 24434 | |
| 101.11 | |
| Odorless | |
| 2.109 g/mL |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H272
May intensify fire
oxidizer.
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: POTASSIUM NITRATE
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures