Läs mer
Potassium nitrate, 99.999%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Acros 193800100
Kvantitet 10g
Förpackning Glass bottle
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10713085
  • 655.00 SEK / 10g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
For ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
7757-79-1
101.1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potassium;nitrate
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Specifikationer
Potassium nitrate
7757-79-1
99.999%
KNO3
05,561
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium;nitrate
24434
101.1
Trace Metal Basis
2.1
99.999%
10g
KNO3
MFCD00011409
15, 7769
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.1
CHEBI:63043
99.999%
Glass bottle
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Potassium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate
SDS Dokument