Läs mer
Potassium nitrate, 99+%, for analysis
Produktkod. p-3734991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Produktkod. 10616602
Brand: Thermo Scientific Acros 205915000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7757-79-1
Molekylformel KNO3
Molekylvikt (g/mol) 101.10
MDL-nummer MFCD00011409
InChI-nyckel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
LEDER [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 400.0°C
Kemiskt namn eller material Potassium nitrate
Smältpunkt 334.0°C
Färg Vitt
pH 5.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Fina kristaller
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel KNO3
Fieser 05,561
Merck Index 15,7769
Löslighetsinformation Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
IUPAC-namn potassium nitrate
Formel vikt 101.1
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.