Läs mer
Potassium nitrate, 99%, Thermo Scientific™
332.00 SEK - 3410.00 SEK
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11421888
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.36
332.00 SEK
500g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11431888
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.0E
2500g
1260.00 SEK
2500g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
11441888
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14527.0C
10000g
3410.00 SEK
10000g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Potassium nitrate has a vast variety of applications. Appropriate preparations of potassium nitrate find use in fertilizers, food preservatives, tooth paste, rocket propellants and fireworks. In addition, it is also used as an electrolyte in a salt bridge, and as thermal storage medium in power generation systems. It forms phase change material with silica and alumina nanoparticles. In combination with boron trifluoride it forms an efficient reagent for nitration of aromatic compounds. Adsorption on alumina provides an environmentally benign aromatic nitrating agent.
Solubility
Moderately soluble in water, and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia.
Notes
It is an oxidizer. Stable under ordinary conditions. Incompatible with reducing agents and alcohols.
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Potassium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrate
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer