Läs mer
Potassium nitrate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
For Pyrotechnics, Glass Manufacture, Tempering Steel
371.00 SEK - 1578.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7757-79-1 |
|---|---|
| Molekylformel | KNO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.102 |
| MDL-nummer | MFCD00011409 |
| InChI-nyckel | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
| PubChem CID | 24434 |
| ChEBI | CHEBI:63043 |
| IUPAC-namn | potassium;nitrate |
| LEDER | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11366788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.22 |
100g |
371.00 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11356788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.36 |
500g |
570.00 SEK
500g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11376788
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013443.A3 |
2kg |
1885.00 SEK 1578.65 SEK / 2kg Save 306.35 SEK 16% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| KNO3 | |
| MFCD00011409 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| CHEBI:63043 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Specifikationer
| Potassium nitrate | |
| 7757-79-1 | |
| KNO3 | |
| potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
| 101.102 | |
| CHEBI:63043 | |
| ACS | |
| White crystalline |
| For ACS analysis | |
| 99.0% min. | |
| MFCD00011409 | |
| FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium;nitrate | |
| 24434 | |
| 101.11 | |
| Odorless | |
| 2.109g/cm3 |
Säkerhet och hantering
H272-H303: May intensify fire; oxidizer. May be harmful if swallowed.
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8