Läs mer
Kaliumnitrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11304274
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304274 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11304274 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer PO02870500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används inom analytisk kemi, som laboratoriereagens, oxidationsmedel, inom pyroteknik, vid tillverkning av glas och inom livsmedelsindustrin.
  • Synonymer: Salpetersyra kaliumsalt, Salpeter
  • Molekylformel: KNO 3
  • Molar massa: 101,11 g/mol
  • CAS: 7757-79-1
  • EIN ECS nr.: 231-818-8
  • Jodat (IO3): 0,0005 % max
  • Nitriter (NO2): 0,001 %
Specifikationer
Smältpunkt 334°C
CAS 7757-79-1
pH 4.5–8.5 (5%, water)
Kvantitet 500 g
Molekylformel KNO3
MDL-nummer MFCD00011409
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
InChI-nyckel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn kalium; nitrat
Molekylvikt (g/mol) 101.10
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
Formel vikt 101.11g/mol
Procent renhet 99% min (acidimetric)
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Kaliumnitrat, pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .